Läs mer
Glycylglycin, fri bas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11384309 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384309 1 kg 1kg
11364309 10 g 10g
11374309 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384309 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210185691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15075.00 SEK
    14360.03 SEK / 1kg
    Save 714.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 556-50-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
InChI-nyckel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-namn 2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifica
Kemiskt namn eller material Glycylglycine Free Base
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 132.1
Fysisk form Kristallin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.