Learn More
Glycylglycine, free base, MP Biomedicals™
Product Code. 11384309 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11384309 1 kg 1kg
11364309 10 g 10g
11374309 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11384309 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210185691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15075.00 SEK
    14360.03 SEK / 1kg
    Save 714.97 SEK
    4% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 15-12-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Identificatori chimici
CAS 556-50-3
Molecular Formula C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifica
Quantity 1 kg
Formula Weight 132.1
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Glycylglycine Free Base
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.