Läs mer
Glycylglycine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycylglycine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 23273-91-8 |
| Molekylformel | C4H8N2O3 . HCl . H2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Glycylglycine Monohydrochloride Monohydrate, N-Glycylglycine Monohydrochloride Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3.ClH.H2O/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.NCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vikt | 186.0407 |