Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycylglycin, 98+%
Produktkod. 11444844
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444844 25 g 25g
11424844 1 g 1g
11434844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444844 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13778.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-33-2 | C6H11N3O4 | 189.17 g/mol
Glycylglycylglycin används som modellpeptid för studier av fysikalisk-kemiska parametrar och molekylära associationer av små peptider. Triglycin används som kopparkelator. Det fungerar också som substrat för reproducerbara serumproteinmätningar genom biuretreaktionen1 och för analys av aminotripeptidaser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycylglycylglycin används som modellpeptid för studier av fysikalisk-kemiska parametrar och molekylära associationer av små peptider. Triglycin används som kopparkelator. Det fungerar också som substrat för reproducerbara serumproteinmätningar genom biuretreaktionen1 och för analys av aminotripeptidaser
Löslighet
°
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Skydda mot fukt. Undvik överdriven värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-33-2
Molekylformel C6H11N3O4
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00036223
InChI-nyckel XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglycine, glycylglycylglycine, glycyl-glycyl-glycine, diglycylglycine, gly-gly-gly, h-gly-gly-gly-oh, n-n-glycylglycyl glycine, glyglygly, glycine, glycylglycyl, unii-cvk73zdq8b
PubChem CID 11161
ChEBI CHEBI:63961
IUPAC-namn 2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]ättiksyra
LEDER NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycylglycylglycine
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1711130
Merck Index 14,6579
Löslighetsinformation Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 191.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.