Läs mer
Glycyrretisk syra, TRC
Produktkod. 30393283
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30393283 25 g
1 options
Produktkod. 30393283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG73500025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18beta-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Molekylformel C30 H46 O4
Kvantitet 25 g
Synonym Enoxolone, Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,20β)-, (20β)-3β-Hydroxy-11-oxo-olean-12-en-29-oic acid, Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (8CI), Uralenic acid (7CI), 18β-Glycyrrhetic acid, 18β-Glycyrrhetinic acid, Arthrodont, Biosone, Enoxolone, GM 1658, Glycyrrhetic acid, Glycyrrhetin, Glycyrrhetinic acid, NSC 35347, PO 12, STX 352, Subglycyrrhelinic acid, α-Glycyrrhetinic acid
InChI formel InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodekahydro-1H-picen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 470.68
Formel vikt 470.3396