Läs mer
Glycyrrhizic acid monoammonium salt, 98+%
Produktkod. 10771101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771101 100 g Glasflaska 100g
10590584 10 g Glasflaska 10g
10696982 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10771101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213751000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53956-04-0 | C42H65NO16 | 839.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53956-04-0
Molekylformel C42H65NO16
Molekylvikt (g/mol) 839.97
MDL-nummer MFCD00167400,MFCD00167400
InChI-nyckel ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
PubChem CID 131676200
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-karboxi-4,4,6a,11b,1b,8a-metyl -2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodekahydro-lH-picen-3-yl]oxi]-6-karboxi-4,5-dihydroxioxan-3-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-karb
LEDER N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycyrrhizic acid monoammonium salt
Namnnotering 98%
Smältpunkt 209.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 10,4369
Specifikt rotationsförhållande + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v)
Specifik rotation + 51.50
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water
Formel vikt 839.98
Procent renhet 98+%
Relaterade ämnen 10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.