missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GlyH-101, MedChemExpress

Produktkod. 16449987
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449987 5 mg
16427508 10 mg
16453527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16449987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18336

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GlyH-101 is a cell-permeable glycinyl hydrazone compound that blocks CFTR with Ki of 1.4 uM.

GlyH-101 is a cell-permeable glycinyl hydrazone compound that blocks CFTR with Ki of 1.4 uM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GlyH-101
CAS 328541-79-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15Br2N3O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 58 mg/mL (117.61 mM)
LEDER O=C(N/N=C/C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1O)CNC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Molekylvikt (g/mol) 493.15
Formel vikt 493.15
Procent renhet 98.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.