Läs mer
Glyme (1,2-dimethoxyethane-d10), TRC
Produktkod. 30240808
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240808 100 mg
30240743 1 g
30240772 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG752003100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107975-86-0
Molekylformel C4D10O2
Molekylvikt (g/mol) 100.18
Synonym 1,2-Dimethoxyethane D10
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterio-1,2-bis(trideuteriomethoxy)ethane
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyme (1,2-dimethoxyethane-d10)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Formel vikt 100.1308