Läs mer
Glymidine Sodium, Mikromol™
Produktkod. 30051713
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051713 50 mg
1 options
Produktkod. 30051713 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1964.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Glymidine Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glymidine Sodium
CAS 3459-20-9
Analyt- eller komponentnamn Glymidine Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 N3 O4 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, [N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamido]- (7CI), BS 717, Glycanol, Glycodiazin, Glycodiazine, Glycodiazine sodium, Glyconormal, Glymidine, Glymidine sodium, Glymidine sodium salt, Gondafon, Lycanol, N-[5-(2-Methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamide sodium, Redul, Redul IF, Redul sodium, SH 717, Sodium 2-benzenesulfonylamino-5-(2-methoxyethoxy)pyrimidine, Sodium benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, Sodium glycodiazine, Sodium glymidine
InChI formel InChI=1S/C13H14N3O4S.Na/c1-19-7-8-20-11-9-14-13(15-10-11)16-21(17,18)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3;/q-1;+1
LEDER [Na+].COCCOc1cnc([N-]S(=O)(=O)c2ccccc2)nc1
IUPAC-namn sodium;benzenesulfonyl-[5-(2-methoxyethoxy)pyrimidin-2-yl]azanide
Molekylvikt (g/mol) 331.32
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 331.0603 g/mol