Läs mer
Glyoxal, 40% med vattnet och temperaturen. Soln.
Beskrivning
Glyoxal används för att framställa 4,5-dihydroxi-2-imidazolidinon genom kondensation med urea. Den kan användas i lädergarvningsprocesser, textilfinish och pappersbeläggningar. Det är en viktig byggsten i syntesen av imidazoler. Det fungerar som ett solubiliseringsmedel och tvärbindningsmedel i polymerkemi. Vidare används det som ett fixativ för histologi för att bevara celler för att undersöka under ett mikroskop.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glyoxal används för att framställa 4,5-dihydroxi-2-imidazolidinon genom kondensation med urea. Den kan användas i lädergarvningsprocesser, textilfinish och pappersbeläggningar. Det är en viktig byggsten i syntesen av imidazoler. Det fungerar som ett solubiliseringsmedel och tvärbindningsmedel i polymerkemi. Vidare används det som ett fixativ för histologi för att bevara celler för att undersöka under ett mikroskop.
Löslighet Blandbar med vatten, metanol
och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fukt- och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starkt reduktionsmedel, syre, peroxider, amider, aminer, hydroxihaltiga material, salpetersyra och aldehyder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyoxal |
| Smältpunkt | -14 °C |
| Densitet | 1.271 |
| Kokpunkt | 104 °C |
| Linjär formel | HCOCHO |
| Brytningsindex | 1.409 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Beilstein | 1732463 |
| Merck Index | 14,4509 |
| Löslighetsinformation | Blandas med vatten, metanol och dimetylsulfoxid. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Glyoxal, 40% w/w aq. soln
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanedial, Ethyleneglycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.