Läs mer
Glyoxal, 40% med vattnet och temperaturen. Soln.
Produktkod. p-7023081
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428900 100 mL 100ml
11453197 500 mL 500ml
11463197 2500 mL 2500ml
11473197 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11428900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16144.AE
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58,036 g/mol
Glyoxal används för att framställa 4,5-dihydroxi-2-imidazolidinon genom kondensation med urea. Den kan användas i lädergarvningsprocesser, textilfinish och pappersbeläggningar. Det är en viktig byggsten i syntesen av imidazoler. Det fungerar som ett solubiliseringsmedel och tvärbindningsmedel i polymerkemi. Vidare används det som ett fixativ för histologi för att bevara celler för att undersöka under ett mikroskop.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Glyoxal används för att framställa 4,5-dihydroxi-2-imidazolidinon genom kondensation med urea. Den kan användas i lädergarvningsprocesser, textilfinish och pappersbeläggningar. Det är en viktig byggsten i syntesen av imidazoler. Det fungerar som ett solubiliseringsmedel och tvärbindningsmedel i polymerkemi. Vidare används det som ett fixativ för histologi för att bevara celler för att undersöka under ett mikroskop.
Löslighet Blandbar med vatten, metanol
och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fukt- och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starkt reduktionsmedel, syre, peroxider, amider, aminer, hydroxihaltiga material, salpetersyra och aldehyder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-22-2
Molekylformel C2H2O2
Molekylvikt (g/mol) 58.036
MDL-nummer MFCD00006957
InChI-nyckel LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
IUPAC-namn oxaldehyd
LEDER C(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxal
Smältpunkt -14 °C
Densitet 1.271
Kokpunkt 104°C
Linjär formel HCOCHO
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1732463
Merck Index 14,4509
Löslighetsinformation Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide.
Formel vikt 58.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glyoxal, 40% w/w aq. soln
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedial, Ethyleneglycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.