Läs mer
Glyoxal (40 % vikt/vikt i H2O) (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30138407
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138407 250 mL
30012846 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG754500250ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-22-2
Molekylformel C2H2O2
Molekylvikt (g/mol) 58.04
Synonym Ethanedial, Glyoxal (8CI), 1,2-Ethanedione, Aurarez 136, Biformal, Biformyl, Cartabond GH, Cartabond GHF, Daicel GY 60, Diformyl, Earth Works Linkup Plus, Ethanedione, Freechem 40DL, GX, GX (aldehyde), Glyfix CS 50, Glyoxal 40L, Glyoxal T 40, Glyoxal aldehyde, Glyoxazal, Glyoxazal GX, Glyoxylaldehyde, Gohsezal P, Oxal, Oxalaldehyde, Permafresh 114, Protorez BLF-C, XH 536
IUPAC-namn oxaldehyd
LEDER O=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxal
Kvantitet 250 mL
InChI formel InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Formel vikt 58.0055
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Glyoxal 40%