Läs mer
Glyoxal-bis-2,4-DNPH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyoxal-bis(2,4-dinitrophenylhydrazone) |
| CAS | 1177-16-8 |
| Molekylformel | C14 H10 N8 O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethanedial, bis[(2,4-dinitrophenyl)hydrazone] (9CI), Glyoxal, bis[(2,4-dinitrophenyl)hydrazone] (6CI,7CI,8CI), Acetaldehyde, hydroxy-, (2,4-dinitrophenyl)osazone, NSC 525025 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N8O8/c23-19(24)9-1-3-11(13(7-9)21(27)28)17-15-5-6-16-18-12-4-2-10(20(25)26)8-14(12)22(29)30/h1-8,17-18H/b15-5+,16-6+ |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=N\Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[(E)-[(2E)-2-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]ethylidene]amino]-2,4-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.28 |
| Formel vikt | 418.0622 |