Läs mer
Glyoxal-bis(2-hydroxianil),≥ 97,0 % (från N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15673940
Change view
Kvantitet:
25 g
6 x 25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15673940 25 g Glasflaska 25g
15683940 6 x 25 g Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3325525G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator för metalltitrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1149-16-2
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
MDL-nummer MFCD00002183
InChI-nyckel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
LEDER OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Smältpunkt 203°C to 211°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
IUPAC-namn 6-[(E)-2-(2-hydroxianilino)etenyl]iminocyklohexa-2,4-dien-1-on
Formel vikt 240.26g/mol
Procent renhet ≥97% (from N)
Odör Odourless
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Passes test for suitable for metal definition
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.