Läs mer
Glyoxal-bis(2-hydroxianil),≥ 97,0 % (från N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15683940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
6 x 25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Paket med 6
Produktkod. 15683940
Brand: Honeywell-Fluka 332556X25G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator för metalltitrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1149-16-2
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
MDL-nummer MFCD00002183
InChI-nyckel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
LEDER OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Smältpunkt 203°C to 211°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
IUPAC-namn 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxifenyl)amino]etenyl]imino}cyklohexa-2,4-dien-1-on
Formel vikt 240.26g/mol
Procent renhet ≥97% (from N)
Odör Odourless
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Passes test for suitable for metal definition
Färg Gult
Kvantitet 6 x 25 g