Läs mer
Glyoxal dimetylacetal, 60 % aq. soln.
Produktkod. 11335015
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335015 2000 g 2kg
11315015 100 g 100g
11325015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11335015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18490.0P
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 51673-84-8 | C4H8O3 | 104,105 g/mol
Glyoxaldimetylacetal är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Glyoxaldimetylacetal är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51673-84-8
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.105
MDL-nummer MFCD00134410
InChI-nyckel OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaldehyde, dimethoxy, dimethoxyacetaldehyde, dimethoxy acetaldehyde, glyoxal dimethylacetal, glyoxal dimethyl acetal, 60 wt. % in h2o, acetaldehyde, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethanal, glyoxaldimethylacetal, dimethoxyethanal
PubChem CID 162650
IUPAC-namn 2,2-dimetoxiacetaldehyd
LEDER COC(C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxal dimethyl acetal
Densitet 1.15
Kokpunkt 100 °C till 102 °C
Flampunkt 102 °C (96 °C)
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 2000 g
Beilstein 1850744
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 104.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 60% aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.