Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, ren, 40 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 10081700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10081700 1 L Glasflaska 1 L
10582551 500 mL Glasflaska 500ml
10091700 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10593314 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10081700 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 156220010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxal
Namnnotering 40 vikt Lösning i vatten
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Smältpunkt -14,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2650g/mL, 1.265
Kokpunkt 104,0 °C
Flampunkt >104 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H2O2
Linjär formel HCOCHO
MDL-nummer MFCD00006957
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Merck Index 15, 4544
Synonym glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar.
InChI-nyckel LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)C=O
IUPAC-namn oxaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viskositet 8 mPa (20 °C)
Formel vikt 58.04
Procent renhet 39 till 41 % (Titrimettry övrigt)
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.