Läs mer
Glyoxalase I inhibitor free base, MedChemExpress
Produktkod. 16488927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488927 5 mg
16442457 50 mg
16416348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15167A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Glyoxalase I inhibitor (free base) is a potent Glyoxalase I (GLO1) inhibitor, candidate for anticancer agents.
Glyoxalase I inhibitor (free base) is a potent Glyoxalase I (GLO1) inhibitor, candidate for anticancer agents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxalase I inhibitor free base
CAS 174568-92-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H29BrN4O8S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (190.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@H](C(OCC)=O)CCC(N[C@@H](CSC(N(O)C1=CC=C(Br)C=C1)=O)C(NCC(OCC)=O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 577.45
Formel vikt 577.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death