Läs mer
Glyoxalase I inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16478927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16478927 5 mg
1 options
Produktkod. 16478927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15167
MedChemExpress Glyoxalase I inhibitor is a potent Glyoxalase I inhibitor, candidate for anticancer agents.
Glyoxalase I inhibitor is a potent Glyoxalase I inhibitor, candidate for anticancer agents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxalase I inhibitor
CAS 221174-33-0
Färg Off-Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30BrClN4O8S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (60.27 mM)
LEDER BrC1=CC=C(N(O)C(SC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OCC)=O)=O)C(NCC(OCC)=O)=O)=O)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 613.91
Formel vikt 613.91
Procent renhet 95.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death