Läs mer
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10331514 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10331514 50 g Glasflaska 50g
10386460 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331514 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120160500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1149-16-2 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1149-16-2
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
MDL-nummer MFCD00002183
InChI-nyckel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Synonym glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
PubChem CID 5356911
LEDER OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Smältpunkt 201°C to 205°C
Färg Beige
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation (0.5% in methanol) Clear
IUPAC-namn 6-[(E)-2-(2-hydroxianilino)etenyl]iminocyklohexa-2,4-dien-1-on
Formel vikt 240.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.