Läs mer
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Produktkod. 16401999
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16401999 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16401999 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY79494
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxalic acid(50% in water)
Fysisk form Liquid
CAS 298-12-4
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H2O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C=O
Molekylvikt (g/mol) 74.04
Formel vikt 74.04