Läs mer
Glyoxim, 98+%, fuktat med cirka 20% vatten
Produktkod. 11341837
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341837 50 g 50g
11331837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05130.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 557-30-2 | C2H4N2O2 | 88,066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-30-2
Molekylformel C2H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 88.066
MDL-nummer MFCD00013942
InChI-nyckel RUFIRPVAEJIIIS-OWOJBTEDSA-N
Synonym glyoxime, ethanedial, dioxime, ethanedione dioxime, pik-off, glyoxaldioxime, glyoxal dioxime, ethanedial dioxime, glyoxal-dioxime, dioxime ethanedial, glyoxal, dioxime
PubChem CID 5354753
IUPAC-namn N-[(E)-2-nitrosoetenyl]hydroxylamin
LEDER C(=CN=O)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxime
Smältpunkt ∽169 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent fuktad med≈ 20% vatten
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2926
Beilstein 1699539
Formel vikt 88.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.