Läs mer
Glyoxim, TRC
Produktkod. 30395860
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30395860 5 g
1 options
Produktkod. 30395860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7547005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanedial dioxime
CAS 557-30-2
Molekylformel C2 H4 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Ethanedial 1,2-Dioxime
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+
LEDER O\N=C\C=N\O
IUPAC-namn (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoetyliden] hydroxyllamin
Molekylvikt (g/mol) 88.07
Formel vikt 88.0273