Läs mer
Glyoxim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanedial dioxime |
| CAS | 557-30-2 |
| Molekylformel | C2 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Ethanedial 1,2-Dioxime |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+ |
| LEDER | O\N=C\C=N\O |
| IUPAC-namn | (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoetyliden] hydroxyllamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.07 |
| Formel vikt | 88.0273 |