Läs mer
Glyoxylic Acid-13C2 Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyoxylic Acid-13C2 Monohydrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2/i1+1,2+1; |
| Formel vikt | 94.0177 |