Läs mer
Glyoxylic Acid (50% aqueous solution), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyoxylic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5) |
| Formel vikt | 74.0004 |