Läs mer
Glyoxylsyra (50 % vattenlösning), TRC
Produktkod. 17972745
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972745 25 g
17953975 1 g
17915055 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17972745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG75499525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-12-4
Molekylformel C2 H2 O3
Molekylvikt (g/mol) 74.04
Synonym Acetic acid, 2-oxo-, Acetic acid, oxo- (9CI), Glyoxylic acid (8CI), 2-Oxoacetic acid, Formylcarboxylic acid, Formylformic acid, Glyoxalic acid, Glyoxo High Pure 50, NSC 27785, Oxalaldehydic acid, Oxoacetic acid, Oxoethanoic acid, α-Ketoacetic acid, Glyoxylic Acid (50% aqueous solution)
IUPAC-namn oxaldehydsyra
LEDER OC(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxylic Acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Formel vikt 74.0004