Läs mer
Glyoxylic acid, 50% w/w aq. soln.
Produktkod. 11426227
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426227 1000 g 1000g
11436227 250 g 250g
11446227 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25149.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
Glyoxylsyra används i Hopkins Cole-reaktionen, som används för att detektera tryptofan i proteiner. Den reagerar med fenol för att få 4-hydroximandelsyra, som vid ytterligare reaktion med ammoniak ger hydroxifenylglycin, som en prekursor till läkemedlet amoxicillin. Det används också som utgångsmaterial för framställning av 4-hydroxifenylättiksyra, som används för att få atenolol. Det är involverat i produktionen av jordbrukskemikalier, aromer, kosmetiska ingredienser och farmaceutiska mellanprodukter. Det används också vid vattenrening och vid konservering av mat. Vidare används det som prekursor vid syntesen av järnkelater. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt av lackmaterial och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glyoxylsyra används i Hopkins Cole-reaktionen, som används för att detektera tryptofan i proteiner. Den reagerar med fenol för att få 4-hydroximandelsyra, som vid ytterligare reaktion med ammoniak ger hydroxifenylglycin, som en prekursor till läkemedlet amoxicillin. Det används också som utgångsmaterial för framställning av 4-hydroxifenylättiksyra, som används för att få atenolol. Det är involverat i produktionen av jordbrukskemikalier, aromer, kosmetiska ingredienser och farmaceutiska mellanprodukter. Det används också vid vattenrening och vid konservering av mat. Vidare används det som prekursor vid syntesen av järnkelater. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt av lackmaterial och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med etanol. Något blandbar med eter och bensen. Oblandbar med estrar.
Noter
Inkompatibel med metaller, alkalier, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-12-4
Molekylformel C2H2O3
Molekylvikt (g/mol) 74.035
MDL-nummer MFCD00006958
InChI-nyckel HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC-namn oxaldehydsyra
LEDER C(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxylic acid
Smältpunkt -93°C
Densitet 1.339
Kokpunkt 111°C
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Miscible with ethanol. Slightly miscible with ether and benzene. Immiscible with esters.
Formel vikt 74.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.