Läs mer
Glyoxylsyra, 50% med vattnet och vattnet (aq). Soln.
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Glyoxylsyra används i Hopkins Cole-reaktionen, som används för att detektera tryptofan i proteiner. Den reagerar med fenol för att få 4-hydroximandelsyra, som vid ytterligare reaktion med ammoniak ger hydroxifenylglycin, som en prekursor till läkemedlet amoxicillin. Det används också som utgångsmaterial för framställning av 4-hydroxifenylättiksyra, som används för att få atenolol. Det är involverat i produktionen av jordbrukskemikalier, aromer, kosmetiska ingredienser och farmaceutiska mellanprodukter. Det används också vid vattenrening och vid konservering av mat. Vidare används det som prekursor vid syntesen av järnkelater. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt av lackmaterial och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med etanol. Något blandbar med eter och bensen. Oblandbar med estrar.
Noter
Inkompatibel med metaller, alkalier, starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyoxylic acid |
| Smältpunkt | -93 °C |
| Densitet | 1.339 |
| Kokpunkt | 111 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol. Lite blandbar med eter och bensen. Oblandbar med ester. |
| Formel vikt | 74.04 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
Säkerhet och hantering
- Glyoxylic acid, 50% w/w aquous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.