Läs mer
Glyoxylsyra 50% i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10095720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10095720 5 g Glasflaska 5g
10187840 500 g Glasflaska 500g
10300194 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10095720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411060050
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-12-4 , 7732-18-5
Molekylformel C2H2O3
Molekylvikt (g/mol) 74.035
MDL-nummer MFCD00006958
InChI-nyckel HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC-namn oxaldehydsyra
LEDER C(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxylic acid
Färg Färglös till gul
Namnnotering 50% in water
Kokpunkt 111.0°C
Smältpunkt -93.0°C
Linjär formel HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Merck Index 15, 4546
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vikt 74.04
Procent renhet ≥50%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4140 to 1.4180
Kvantitet 5 g
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.