Läs mer
Glyoxylsyramonohydrat, 97 %
Produktkod. 11473067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473067 25 g 25g
11483067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16058.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 563-96-2 | C2H4O4 | 92,05 g/mol
Glyoxylsyra är ett reagens för sulfinylmaleatsyntes. Det är en av kemikalierna som används i Hopkins Cole-reaktionen. Det är involverat att kontrollera förekomsten av tryptofan i proteiner. Det kondenseras med urea och 1,2-diaminobensen för att bilda heterocykler. Det genomgår också Friedel-Crafts och cyklokondensationsreaktioner för att bilda bis(pentametylfenyl)ättiksyra respektive en betakarbolin. Det används i syntesen av ett sulfinylmaleat, som fungerar som en effektiv dienofil för enantioselektiva Diels-Alder-cykloadditioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glyoxylsyra är ett reagens för sulfinylmaleatsyntes. Det är en av kemikalierna som används i Hopkins Cole-reaktionen. Det är involverat att kontrollera förekomsten av tryptofan i proteiner. Det kondenseras med urea och 1,2-diaminobensen för att bilda heterocykler. Det genomgår också Friedel-Crafts och cyklokondensationsreaktioner för att bilda bis(pentametylfenyl)ättiksyra respektive en betakarbolin. Det används i syntesen av ett sulfinylmaleat, som fungerar som en effektiv dienofil för enantioselektiva Diels-Alder-cykloadditioner.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och alkohol. Olösligt i dietyleter och kolväten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-96-2
Molekylformel C2H4O4
Molekylvikt (g/mol) 92.05
MDL-nummer MFCD00149497
InChI-nyckel MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC-namn oxaldehydsyra;hydrat
LEDER C(=O)C(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxylic acid monohydrate
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 100°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 969535
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4511
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in diethyl ether and hydrocarbons.
Formel vikt 92.06 (74.04 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.