Läs mer
Glyoxylsyramonohydrat, 97 %
Beskrivning
Glyoxylsyra är ett reagens för sulfinylmaleatsyntes. Det är en av kemikalierna som används i Hopkins Cole-reaktionen. Det är involverat att kontrollera förekomsten av tryptofan i proteiner. Det kondenseras med urea och 1,2-diaminobensen för att bilda heterocykler. Det genomgår också Friedel-Crafts och cyklokondensationsreaktioner för att bilda bis(pentametylfenyl)ättiksyra respektive en betakarbolin. Det används i syntesen av ett sulfinylmaleat, som fungerar som en effektiv dienofil för enantioselektiva Diels-Alder-cykloadditioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glyoxylsyra är ett reagens för sulfinylmaleatsyntes. Det är en av kemikalierna som används i Hopkins Cole-reaktionen. Det är involverat att kontrollera förekomsten av tryptofan i proteiner. Det kondenseras med urea och 1,2-diaminobensen för att bilda heterocykler. Det genomgår också Friedel-Crafts och cyklokondensationsreaktioner för att bilda bis(pentametylfenyl)ättiksyra respektive en betakarbolin. Det används i syntesen av ett sulfinylmaleat, som fungerar som en effektiv dienofil för enantioselektiva Diels-Alder-cykloadditioner.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och alkohol. Olösligt i dietyleter och kolväten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyoxylic acid monohydrate |
| Smältpunkt | 48 °C till 52 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 969535 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,4511 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och alkohol. Olöslig i dietyleter och kolväten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Glyoxylic acid monohydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.