missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glyoxylic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15859100
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859100 250 g 250g
15839100 25 g 25g
15849100 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15859100 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8041070250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 563-96-2

Specifikationer

Smältpunkt 46.7°C
MDL-nummer MFCD00149497
Kvantitet 250 g
Synonym Glyoxylic acid monohydrate, Glyoxylic acid monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 92.05
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.