Läs mer
Glyoxylsyra monohydrat, TRC
Produktkod. 30134079
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134079 100 g
30011613 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG755000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-96-2
Molekylformel C2H4O4
Molekylvikt (g/mol) 92.05
Synonym 2-Oxoacetic Acid Monohydrate, Glyoxalic Acid Monohydrate, Formylformic Acid Monohydrate, NSC 27785 Monohydrate, Oxalaldehydic Acid Monohydrate, Oxoacetic Acid Monohydrate, Oxoethanoic Acid Monohydrate, α-Ketoacetic Acid Monohydrate;
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiättiksyra
LEDER C(=O)C(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyoxylic Acid Monohydrate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)
Formel vikt 92.011