Läs mer
Glyparamide, MedChemExpress
Beskrivning
Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyparamide |
| CAS | 5581-42-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H16ClN3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 55 mg/mL (155.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(NC(NC2=CC=C(N(C)C)C=C2)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.82 |
| Formel vikt | 353.82 |
| Visa mer |