Learn More
Glyfosat 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30313646
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30313646 1 ml
1 options
Product Code. 30313646 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09011133WA
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Add to basket
Add to basket
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Glyphosate
CAS 1071-83-6
Analyt- eller komponentnamn Glyphosate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H8 N O5 P
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glyphosphate
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
LEDER OC(=O)CNCP(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-(fosfonometylamino)ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 169.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 169,014 g/mol