missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glyphosate-13C,15N, TRC

Produktkod. 30402637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402637 5 mg
30391366 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30402637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7650095MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glyphosate 2-13C, 15N
CAS 285978-24-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel 13C C2 H8 15N O5 P
Kvantitet 5 mg
Synonym Glyphosate 13C 15N (2-13C)
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
LEDER OC(=O)[13CH2][15NH]CP(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.06
Formel vikt 171.0144
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.