missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glyphosate-13C, TRC

Produktkod. 30040601
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040601 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG76500110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glyphosate-13C
CAS 287399-31-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C213CH8NO5P
Kvantitet 10 mg
Synonym (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-13C, GlyGran-13C, Glyfos-13C, Glyphodin A-13C, Glyphomax-13C, Glyphosate-13C, Glyphosate CT-13C, Herbatop-13C, Hockey-13C, Kickdown-13C, Klinik-13C, Lancer-13C, Phosphonomethyliminoacetic Acid-13C, Roundup Max-13C, NSC 151063-13C;
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
LEDER OC([13CH2]NCP(O)(O)=O)=O
IUPAC-namn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.07
Formel vikt 170.0174
Procent renhet >95%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.