missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glyphosate-13C, TRC

Produktkod. 30405599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405599 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7650011MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glyphosate-13C
CAS 287399-31-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C213CH8NO5P
Kvantitet 1 mg
Synonym (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-13C, GlyGran-13C, Glyfos-13C, Glyphodin A-13C, Glyphomax-13C, Glyphosate-13C, Glyphosate CT-13C, Herbatop-13C, Hockey-13C, Kickdown-13C, Klinik-13C, Lancer-13C, Phosphonomethyliminoacetic Acid-13C, Roundup Max-13C, NSC 151063-13C
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
LEDER OC([13CH2]NCP(O)(O)=O)=O
IUPAC-namn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.07
Formel vikt 170.0174
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.