missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glyphosate-C3-d2, TRC

Produktkod. 30405598
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG76499810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glyphosate-C3-d2
CAS 2733532-11-9
Molekylformel C3 D2 H6 N O5 P
Kvantitet 10 mg
Synonym N-(Phosphonomethyl)glycine-C3-d2, (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-C3-d2, Phosphonomethylglycine-C3-d2, Accord-C3-d2, Glyphomax-C3-d2, Rebel Garden-C3-d2, Roundup Max-C3-d2, Silglif-C3-d2, Glyphosate-d2, Glyphosate-D2 (phosphonomethyl-D2), N-(Phosphonomethyl-d2)glycine, N-Phosphonomethyl-d2-glycine
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i2D2
LEDER [2H]C([2H])(NCC(=O)O)P(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-[[dideuterio(phosphono)methyl]amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.09
Formel vikt 171.0266
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.