Läs mer
Glyfosat, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321289
Change view
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30321289 100 mg
1 options
Product Code. 30321289 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC14050000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Add to basket
Add to basket
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Glyphosate
CAS 1071-83-6
Analyt- eller komponentnamn Glyphosate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C3 H8 N O5 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glyphosphate
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
LEDER OC(=O)CNCP(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-(fosfonometylamino)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 169.07
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 169,014 g/mol