Läs mer
Glyphosate-FMOC 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314180
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314180 1 ml
1 options
Produktkod. 30314180 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14051000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyphosate-FMOC
CAS 1373205-41-4
Analyt- eller komponentnamn Glyphosate-FMOC
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H18 N O7 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Glyphosate-FMOC, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(phosphonomethyl)-
InChI formel InChI=1S/C18H18NO7P/c20-17(21)9-19(11-27(23,24)25)18(22)26-10-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,21)(H2,23,24,25)
LEDER OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn 2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 391.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 391.0821 g/mol