Läs mer
Glyphosate Isopropylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyphosate, isopropylamine salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.0875 |
| Procent renhet | >95% |