Läs mer
Glyphosate Stock Standard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15285796 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15285796 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15285796 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 547A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Glyphosate1071-83-62000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyphosate Stock Standard
Namnnotering USEPA Method 547
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 1071-83-6, 7732-18-5
CAS Min % 0.2, 99.8
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.2, 99.8
Metoder For US EPA Methods 535, 547
Molekylformel C3H8NO5P
MDL-nummer MFCD00055350
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC-namn 2-[(fosfonometyl)amino]ättiksyra
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylvikt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27744
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning