Läs mer
Glyfosat, TRC
Produktkod. 30004693
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004693 25 g
18073530 250 mg
18020530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004693 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG76500025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-83-6
Molekylformel C3 H8 N O5 P
Molekylvikt (g/mol) 169.07
Synonym N-(Phosphonomethyl)glycine, (Carboxymethylamino)methylphosphonic acid, Accord 4L, Accord XRT II, Atila, Buccaneer, Buccaneer Plus, C-K Yuyos FAV, Carboxymethylaminomethanephosphinic acid, Folusen, Forsat, Gibson, Glialka, Glialka 36, Glifoglex, Glifosan 747, Gliz, Gliz 480CS, GlyGran, Glyfos, Glyphodin A, Glyphomax, Glyphosate, Glyphosate CT, Green Fire 50SL, Ground Bio, HM 2028, Herbatop, Hockey, Kickdown, Klinik, Lancer, Lancer (herbicide), Leone, MON 2139, MON 3539, MON 6000, N-Phosphomethylglycine, NSC 151063, Phorsat, Phosphonomethylglycine, Phosphonomethyliminoacetic acid, Rebel Garden, Roundup Max, Safal, Scout, Scout (herbicide), Silglif, Total, Weedmaster 50SL
IUPAC-namn 2-(fosfonometylamino)ättiksyra
LEDER OC(=O)CNCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyphosate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Formel vikt 169.014
Procent renhet >95%