Läs mer
Glyphosphate-FMOC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyphosate-FMOC |
| CAS | 1373205-41-4 |
| Molekylformel | C18 H18 N O7 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Glyphosate-FMOC, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(phosphonomethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18NO7P/c20-17(21)9-19(11-27(23,24)25)18(22)26-10-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,21)(H2,23,24,25) |
| LEDER | OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.31 |
| Formel vikt | 391.0821 |