Läs mer
GlyRS-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
GlyRS-IN-1 is a glycyl-tRNA synthase (GlyRS) inhibitor extracted from patent WO 2017066459 A1. GlyRS-IN-1 can also inhibit the growth of bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GlyRS-IN-1 |
| CAS | 112921-11-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H17N7O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (247.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(CN)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.37 |
| Formel vikt | 403.37 |
| Visa mer |