Läs mer
Tocris Bioscience™ GM 6001
Beskrivning
Broad spectrum MMP inhibitor. Reduces infarct volume following middle cerebral artery occlusion in an ischemic mouse model. Also inhibits human skin fibroblast collagenase (Ki = 0.4 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GM 6001 |
| CAS | 142880-36-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H28N4O4 |
| Formel vikt | 388.46 |
| Renhet | >95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.468 |