Läs mer
GM130/GOLGA2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18040324 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18040324 0.025 mg -
18050584 0.1 mg 0.1mg
2 options
Produktkod. 18040324
Brand: Novus Biologicals NBP253420SS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
GM130/GOLGA2 Polyclonal specifically detects GM130/GOLGA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GM130/GOLGA2
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:1500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:1500
Formulering PBS with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias 130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130 autoantigen, GM130Golgi matrix protein GM130, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2, golgin A2, Golgin subfamily A member 2, golgin-95, MGC20672, SY11 protein
Gensymboler GOLGA2
Värd art Rabbit
Immunogen Partial recombinant human GM130/GOLGA2 protein (amino acids 528-606). [UniPro Q08379]
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.025 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2801
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only