Läs mer
Tocris Bioscience™ GMB 475
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18769356
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18769356 5 mg
1 options
Produktkod. 18769356 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7265/5
BCR-ABL1 kinase PROTAC™
GMB 475 is a BCR-ABL1 kinase PROTAC™ Degrader. Induces degradation of BCR-ABL1 and cABL1, inhibits downstream STAT5 signaling and suppresses cell proliferation in chronic myeloid leukemia cells lines. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2 S,4 R)-1-(-3,3-Dimethyl-2-(2-(2-(4-(6-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)ethoxy)acetamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2490599-18-1
Kvantitet 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylformel C43H46F3N7O7S
Renhet 0.98